2,4-Dibrom-6-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268755-1G
SIAL268755-1GEA
45.8
EUR
SIAL268755-1G
2,4-Dibrom-6-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibrom-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₄Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 295,92 g/mol Schmelzpunkt: 127 °C |
MDL:
MFCD00012107 CAS-Nummer: 827-23-6 |