Tritolylphosphat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tris(methylphenyl)phosphat, Phosphorsäuretritolylester, Tricresyl phosphate, TKP, Trikresylphosphat, ortho-Phosphorsäuretri(methylphenyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268917-500ML
SIAL268917-500MLEA 72.6 EUR
SIAL268917-500ML
Tritolylphosphat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Tritolylphosphat (Isomerengemisch)
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02102116
CAS-Nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892