3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

268976-5G
SIAL268976-5GEA 156 EUR
SIAL268976-5G
3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,3-pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀
MDL: MFCD00009277
CAS-Nummer: 4549-74-0
UN: 2461
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR