5-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269050-25G
SIAL269050-25GEA 88.4 EUR
SIAL269050-25G
5-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007776
CAS-Nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR