1,3-Benzoldithiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzol-1,3-dithiol, Dithioresorcin, 1,3-Dimercaptobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

269093-1G
SIAL269093-1GEA 87.1 EUR
SIAL269093-1G
1,3-Benzoldithiol, Sigma-Aldrich®
1,3-Benzoldithiol
Formel: C₆H₆S₂
Molecular Weight: 142,25 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 27 °C
MDL: MFCD00004842
CAS-Nummer: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
UN: 3335
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR