trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (E)-2-Pentenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269255-25G 269255-5G
SIAL269255-25GEA 110 EUR
SIAL269255-25G SIAL269255-5G
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009615
CAS-Nummer: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR