2-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269409-5G
SIAL269409-5GEA 63.8 EUR
SIAL269409-5G
2-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007092
CAS-Nummer: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
UN: 3335
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR