2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1H,1H,5H-Octafluor-1-pentanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269433-100G
SIAL269433-100GEA 55.3 EUR
SIAL269433-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Formel: C₅H₄F₈O
Molecular Weight: 232,07 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 1,663 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039631
CAS-Nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR