4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-tert-Butylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-tert-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-tert-Butylbenzolsulfochlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269670-10G
SIAL269670-10GEA 71.1 EUR
SIAL269670-10G
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232.73 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 83
MDL: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR