3,4-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Mercapto-o-xylol, 3,4-Dimethylbenzolthiol, 1,2-Dimethyl-4-mercaptobenzol, 3,4-Dimethylbenzol-1-thiol, 3,4-Dimethylphenylmercaptan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

269689-1G
SIAL269689-1GEA 70.5 EUR
SIAL269689-1G
3,4-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 58…59 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,0256 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010023
CAS-Nummer: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR