Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269697-5G
SIAL269697-5GEA
72.8
EUR
SIAL269697-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel:
C₆H₇F₃O₂ Molecular Weight: 168,12 g/mol |
MDL:
MFCD00009903 CAS-Nummer: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |