Tetrahydrofuran-[D8], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: THF-D8

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

269891-10G
SIAL269891-10GEA 661 EUR
SIAL269891-10G
Tetrahydrofuran-[D8], Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel: C₄D₈O
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR