4-(Chlormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

270784-5G
SIAL270784-5GEA 67.8 EUR
SIAL270784-5G
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00053224
CAS-Nummer: 876-08-4
EINECS: 212-881-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR