Di-tert-butyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
270814-5G
SIAL270814-5GEA
1220
EUR
SIAL270814-5G
Di-tert-butyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₁₃H₂₂O₅ Molecular Weight: 258,31 g/mol |
CAS-Nummer:
28009-80-5 EINECS: 248-775-6 |