1,2-Benzoldithiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

270865-500MG
SIAL270865-500MGEA 89.8 EUR
SIAL270865-500MG
1,2-Benzoldithiol, Sigma-Aldrich®
1,2-Benzoldithiol
Formel: C₆H₆S₂
Siedepunkt: 52…54 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,236 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004835
CAS-Nummer: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR