Bis(tributylstannyl)acetylen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

271403-5G
SIAL271403-5GEA 269 EUR
SIAL271403-5G
Bis(tributylstannyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Bis(tributylstannyl)acetylen
Formel: C₂₆H₅₄Sn₂
MDL: MFCD00010239
CAS-Nummer: 994-71-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR