5-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272310-1G
SIAL272310-1GEA 61.8 EUR
SIAL272310-1G
5-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
5-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012335
CAS-Nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5