2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272345-5G
SIAL272345-5GEA
81.4
EUR
SIAL272345-5G
2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat
Formel:
C₂₃H₁₇BF₄O Molecular Weight: 396,19 g/mol |
MDL:
MFCD00012001 CAS-Nummer: 448-61-3 EINECS: 207-186-4 |