3-Brompropionaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Brom-1,1-dimethoxypropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

272477-5G
SIAL272477-5GEA 74.4 EUR
SIAL272477-5G
3-Brompropionaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
3-Brompropionaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013245
CAS-Nummer: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR