Benzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenyl-3-ketopropionsäurenitril, 3-Phenyl-3-oxopropionsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272728-5G
SIAL272728-5GEA 42.8 EUR
SIAL272728-5G
Benzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Benzoylacetonitril
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83,5 °C
MDL: MFCD00001942
CAS-Nummer: 614-16-4
EINECS: 210-369-1