Arsen(III)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272744-5G
SIAL272744-5GEA
419
EUR
SIAL272744-5G
Arsen(III)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Arsen(III)ethanolat
Formel:
C₆H₁₅AsO₃ |
MDL:
MFCD00015120 CAS-Nummer: 3141-12-6 EINECS: 221-543-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II |