1,1-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

272973-5G
SIAL272973-5GEA 216 EUR
SIAL272973-5G
1,1-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloropropane
Formel: Cl₂HCCH₂CH₃
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,143 g/cm³ (10 °C)
CAS-Nummer: 78-99-9
EINECS: 201-165-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08046

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR