1,3-Di-tert-butyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Di-tert-butyl-5-methylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273015-25G
SIAL273015-25GEA
83
EUR
SIAL273015-25G
1,3-Di-tert-butyltoluol, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-tert-butyltoluol
Formel:
C₁₅H₂₄ Molecular Weight: 204,36 g/mol |
MDL:
MFCD00026300 CAS-Nummer: 15181-11-0 EINECS: 239-230-3 |