3,5-Di-tert-butylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273023-5G
SIAL273023-5GEA
136
EUR
SIAL273023-5G
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ Molecular Weight: 234,34 g/mol |
MDL:
MFCD00082727 CAS-Nummer: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |