3,5-Di-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273104-1G
SIAL273104-1GEA 70 EUR
SIAL273104-1G
3,5-Di-tert-butylanilin, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylanilin
Formel: C₁₄H₂₃N
MDL: MFCD00134096
CAS-Nummer: 2380-36-1
EINECS: 219-173-0