Methyl-4-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273880-1G
SIAL273880-1GEA
27.1
EUR
SIAL273880-1G
Methyl-4-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol |
MDL:
MFCD00191222 CAS-Nummer: 39830-66-5 |