6,7-Dimethoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273937-5G
SIAL273937-5GEA
246
EUR
SIAL273937-5G
6,7-Dimethoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
6,7-Dimethoxy-1-tetralon
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molecular Weight: 206,24 g/mol |
MDL:
MFCD00134100 CAS-Nummer: 13575-75-2 |