2-Chlorbenzoxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chloro-1,3-benzoxazole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

274089-10G
SIAL274089-10GEA 97.8 EUR
SIAL274089-10G
2-Chlorbenzoxazol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00005766
CAS-Nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR