Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoesäuremethylester, Methylgallat, Gallussäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274194-100G
274194-5G
SIAL274194-100GEA
156
EUR
SIAL274194-100G
SIAL274194-5G
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₅ Molecular Weight: 184.15 g/mol Siedepunkt: 450 Schmelzpunkt: 200…203 °C |
MDL:
MFCD00002194 CAS-Nummer: 99-24-1 EINECS: 202-741-7 Merck Index: 13,04366 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...