Pempidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

274631-5G
SIAL274631-5GEA 101 EUR
SIAL274631-5G
Pempidin, Sigma-Aldrich®
Pempidin
Formel: C₁₀H₂₁N
Molecular Weight: 155,28 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006493
CAS-Nummer: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07207

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR