(±)-Citronellal
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
27470-100ML-F
SIAL27470-100ML-FEA 66.8 EUR
SIAL27470-100ML-F
(±)-Citronellal
(±)-Citronellal
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,8548 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00038090
CAS-Nummer: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Merck Index: 13,02353