4-Nitrophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäure
274755-25G
SIAL274755-25GEA 73.1 EUR
SIAL274755-25G
4-Nitrophthalsäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
Schmelzpunkt: 162…165 °C
MDL: MFCD00007252
CAS-Nummer: 610-27-5
EINECS: 210-215-3