Tributylcitrat

Lieferant: Merck

Synonyme: Citronensäuretributylester, 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretributylester

27497-100ML-F
SIAL27497-100ML-FEA 90.7 EUR
SIAL27497-100ML-F
Tributylcitrat
Tributylcitrat
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Molecular Weight: 360,45 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027217
CAS-Nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR