2,4-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,4-Dimethylphenylmercaptan, 2,4-Dimethylbenzol-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzol, 4-Mercapto-m-xylol, 2,4-Dimethylbenzolthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

275441-5G
SIAL275441-5GEA 83.6 EUR
SIAL275441-5G
2,4-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,027 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010019
CAS-Nummer: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR