2,6-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,6-Naphthalindiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

275603-5G
SIAL275603-5GEA 80 EUR
SIAL275603-5G
2,6-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004082
CAS-Nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR