3-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

275697-1G
SIAL275697-1GEA 34.6 EUR
SIAL275697-1G
3-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlorsalicylsäure
Formel: C₇H₅ClO₃
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…183,5 °C
MDL: MFCD00010390
CAS-Nummer: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR