2,3-Dichlorhexafluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

275700-10G
SIAL275700-10GEA 87.3 EUR
SIAL275700-10G
2,3-Dichlorhexafluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorhexafluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄Cl₂F₆
Molecular Weight: 232,94 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 1,6233 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000440
CAS-Nummer: 303-04-8
EINECS: 206-133-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR