4'-Ethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
275719-100G 275719-25G
SIAL275719-100GEA 406 EUR
SIAL275719-100G SIAL275719-25G
4'-Ethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0.04 mmHg)
Schmelzpunkt: 39
MDL: MFCD00009095
CAS-Nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6