cis-Bis(benzonitril)dichlorplatin(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275816-500MG
SIAL275816-500MGEA
139
EUR
SIAL275816-500MG
cis-Bis(benzonitril)dichlorplatin(II), Sigma-Aldrich®
cis-Bis(benzonitril)dichlorplatin(II)
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pt |
MDL:
MFCD00013125 CAS-Nummer: 15617-19-3 |