Ethylphosphonsäuredichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

275964-5G
SIAL275964-5GEA 0 EUR
SIAL275964-5G
Ethylphosphonsäuredichlorid, Sigma-Aldrich®
Ethylphosphonic dichloride
Formel: C₂H₅Cl₂OP
Molecular Weight: 146,94 g/mol
MDL: MFCD00002073
CAS-Nummer: 1066-50-8
EINECS: 213-918-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR