Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-aminopyrazine-3-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
276154-10G
SIAL276154-10GEA
48.8
EUR
SIAL276154-10G
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₇N₃O₂ |
MDL:
MFCD00010097 CAS-Nummer: 16298-03-6 EINECS: 240-387-5 |