N,N-Dimethylbenzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

276170-25G
SIAL276170-25GEA 58.2 EUR
SIAL276170-25G
N,N-Dimethylbenzamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00008320
CAS-Nummer: 611-74-5
EINECS: 210-279-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR