2-Chlor-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-2,6-dimethylbenzol, 2-Chlor-1,3-dimethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

276308-25G
SIAL276308-25GEA 73.9 EUR
SIAL276308-25G
2-Chlor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000565
CAS-Nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR