1-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1'-Acetonaphthon, Methyl-α-naphthylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

276766-25G
SIAL276766-25GEA 45.2 EUR
SIAL276766-25G
1-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…11 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00004013
CAS-Nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR