L(+)-Milchsäure ≥80%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

27715-1L-R
SIAL27715-1L-REA 98.1 EUR
SIAL27715-1L-R
L(+)-Milchsäure ≥80%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR