2-Methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Pentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277258-100ML
277258-1L
SIAL277258-100MLEA
95.4
EUR
SIAL277258-100ML
SIAL277258-1L
2-Methylbutan, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutan
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Molecular Weight: 72.15 g/mol Siedepunkt: 28 Schmelzpunkt: –160 °C Dichte: 0.62 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009338 CAS-Nummer: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3 I |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...