(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl2-methylbutyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277452-50ML
SIAL277452-50MLEA
77.9
EUR
SIAL277452-50ML
(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol |
MDL:
MFCD00009335 CAS-Nummer: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN: 3272 ADR: 3,II |