(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277487-5G
SIAL277487-5GEA
22.6
EUR
SIAL277487-5G
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol |
MDL:
MFCD00010423 CAS-Nummer: 3188-00-9 EINECS: 221-685-4 UN: 1224 ADR: 3,III |