2-Octinsäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl-2-octinoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277509-25ML
SIAL277509-25MLEA
135
EUR
SIAL277509-25ML
2-Octinsäuremethylester, Sigma-Aldrich®
2-Octynoic acid methyl ester
Formel:
C₉H₁₄O₂ Molecular Weight: 154,21 g/mol |
MDL:
MFCD00009530 CAS-Nummer: 111-12-6 EINECS: 203-836-6 |