(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277541-10G
277541-1G
SIAL277541-10GEA
204
EUR
SIAL277541-10G
SIAL277541-1G
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-Farnesol
Formel:
C₁₅H₂₆O Molecular Weight: 222.37 g/mol |
MDL:
MFCD00002918 CAS-Nummer: 106-28-5 |